9-BBN monomer 0.5 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
165811000
165818000
165811000.EA
2960
CZK
165811000.
165818000.
9-BBN monomer 0.5 M in THF, AcroSeal®
9-BBN monomer
Vzorec:
C₈H₁₅B Hustota: 0,884 g/cm³ Bod vzplanutí: –17 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00074742 CAS číslo: 280-64-8 UN: 3399 ADR: 4.3,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to yellow Liquid (solution under an inert atmosphere) |
Strength | 0.45 to 0.55 M (calc. molarity of 9-BBN based on active hydrogen) |