Tisk…
Triethoxysilane 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
164810100 164810500 164812500
ACRO164810100EA 2010 CZK
ACRO164810100 ACRO164810500 ACRO164812500
Triethoxysilane 95%
Triethoxysilane
Vzorec: C₆H₁₆O₃Si
Bod varu: 134…135 °C (760 mmHg)
Bod tání: –170 °C
Hustota: 0,89 g/cm³
Bod vzplanutí: 26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009061
CAS číslo: 998-30-1
UN: 3489
ADR: 6.1,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %