Tisk…
Quinoxaline-2-carbonyl chloride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Quinoxaloyl chloride
163760010 163762500
ACRO163760010EA 5920 CZK
ACRO163760010 ACRO163762500
Quinoxaline-2-carbonyl chloride 95%
Quinoxaline-2-carbonyl chloride
Vzorec: C₉H₅ClN₂O
Bod tání: 113…115 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006725
CAS číslo: 54745-92-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)