Tisk…

3-Methoxy-2(1H)-pyridone 97%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Hydroxy-3-methoxypyridine

163540010 163540050
ACRO163540010EA 2780 CZK
ACRO163540010 ACRO163540050
3-Methoxy-2(1H)-pyridone 97%
3-Methoxy-2(1H)-pyridone
Vzorec: C₆H₇NO₂
MW: 125,1253 g/mol
Bod tání: 113…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006015
CAS číslo: 20928-63-6

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR