Tisk…
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
163750250 163751000
ACRO163750250EA 4930 CZK
ACRO163750250 ACRO163751000
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 98%
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Vzorec: C₈H₉ClN₂O₂S
Bod tání: 60…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006085
CAS číslo: 5909-24-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥97.5 %