Tisk…
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene 98% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,3-Dimethylbuta-1,3-diene
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
163430050 163430250 163431000
ACRO163430050EA 1280 CZK
ACRO163430050 ACRO163430250 ACRO163431000
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene 98% stabilised
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
Vzorec: C₆H₁₀
Bod varu: 68…69 °C (760 mmHg)
Bod tání: –76 °C
Hustota: 0,726 g/cm³
Bod vzplanutí: –20 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008595
CAS číslo: 513-81-5
UN: 3295
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 100 ppm BHT