Tisk…
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Diethoxytrimethylamine
162080100 162080500
ACRO162080100EA 1230 CZK
ACRO162080100 ACRO162080500
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal 95%
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
Vzorec: C₇H₁₇NO₂
MW: 147.22
Bod varu: 128…130 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.859 g/cm³
Bod vzplanutí: 28 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009227
CAS číslo: 1188-33-6
UN: 1993
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %