Tisk…
Amantadine 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Adamantylamine, 1-Aminotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Adamantan-1-amine, 1-Adamantanamine, 1-Aminoadamantane
160470050 160470250
ACRO160470050EA 2080 CZK
ACRO160470050 ACRO160470250
Amantadine 96%
Amantadine
Vzorec: C₁₀H₁₇N
MW: 151,25 g/mol
Bod varu: 214 °C (1013 hPa)
Bod tání: 208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074732
CAS číslo: 768-94-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤15 %
Titration with HClO4 ≥95.0 % (On dry substance)