Tisk…
2-Amino-4-methoxybenzothiazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
160350010 160350050 160350250
ACRO160350010EA 1440 CZK
ACRO160350010 ACRO160350050 ACRO160350250
2-Amino-4-methoxybenzothiazole 97%
2-Amino-4-methoxybenzothiazole
Vzorec: C₈H₈N₂OS
Bod varu: 335 °C (1013 hPa)
Bod tání: 153…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005792
CAS číslo: 5464-79-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 153 °C
GC ≥96.0 %