Tisk…
m-Xylen, extra dry 99%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,3-Dimethylbenzene
158930010 158931000
158930010.EA 7140 CZK
158930010. 158931000.
m-Xylen, extra dry 99%, AcroSeal®
m-Xylen
Vzorec: C₈H₁₀
MW: 106.17
Bod varu: 139 °C (760 mmHg)
Bod tání: –48 °C
Hustota: 0.864 g/cm³
Bod vzplanutí: 25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008536
CAS číslo: 108-38-3
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 12,10214
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm