Tisk…
Penta-O-acetyl-β-D-galactopyranose 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: β-D-Galactose Pentaacetate, (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate
158610250 158611000
ACRO158610250EA 2770 CZK
ACRO158610250 ACRO158611000
Penta-O-acetyl-β-D-galactopyranose 99+%
Penta-O-acetyl-beta-D-galactopyranose
Vzorec: C₁₆H₂₂O₁₁
MW: 390,34 g/mol
Bod tání: 143…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063259
CAS číslo: 4163-60-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation +21° to +26° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %