Tisk…
4-Nitroanthranilic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
156980050 156980250
ACRO156980050EA 8460 CZK
ACRO156980050 ACRO156980250
4-Nitroanthranilic acid 97%
4-Nitroanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆N₂O₄
Bod tání: 268…269 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007262
CAS číslo: 619-17-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure