Tisk…

5-Quinolinol 97%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 5-Hydroxyquinoline, Quinolin-5-ol

156430010 156430050
ACRO156430010EA 2540 CZK
ACRO156430010 ACRO156430050
5-Quinolinol 97%
5-Quinolinol
Vzorec: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Bod varu: 313 °C (1013 hPa)
Bod tání: 223…226 °C
Hustota: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006792
CAS číslo: 578-67-6

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to yellow to beige to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR