N,N'-Diethylethylenediamine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
155520050
155520250
ACRO155520050EA
1250
CZK
ACRO155520050
ACRO155520250
N,N'-Diethylethylenediamine 95%
N,N'-Diethylethylenediamine
Vzorec:
C₆H₁₆N₂ Bod varu: 152…154 °C (760 mmHg) Bod tání: –11 °C Hustota: 0,811 g/cm³ Bod vzplanutí: 33 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009033 CAS číslo: 111-74-0 UN: 2685 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4315 to 1.4335 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...