Tisk…
α,α'-Dibromo-m-xylene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
155050050 155050250
ACRO155050050EA 2230 CZK
ACRO155050050 ACRO155050250
α,α'-Dibromo-m-xylene 97%
α,α'-Dibromo-m-xylene
Vzorec: C₈H₈Br₂
Bod varu: 135…140 °C (20 mmHg)
Bod tání: 75…77 °C
Hustota: 1,959 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000178
CAS číslo: 626-15-3
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 77 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure