Tisk…
5-Bromoisatin 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Bromoindoline-2,3-dione, 5-Bromo-1H-indole-2,3-dione
154230050 154230250
ACRO154230050EA 1010 CZK
ACRO154230050 ACRO154230250
5-Bromoisatin 98%
5-Bromoisatin
Vzorec: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,03 g/mol
Bod tání: 251…253 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149345
CAS číslo: 87-48-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure