Tisk…
4-Butylaniline 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Butylbenzenamine
150650250 150651000 150655000
ACRO150650250EA 964 CZK
ACRO150650250 ACRO150651000 ACRO150655000
4-Butylaniline 97%
4-Butylaniline
Vzorec: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Bod varu: 133…134 °C (14 mmHg)
Bod tání: –14 °C
Hustota: 0,945 g/cm³
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007925
CAS číslo: 104-13-2
UN: 2735
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %