Tisk…
2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
147750010 147750050
ACRO147750010EA 1990 CZK
ACRO147750010 ACRO147750050
2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde 98%
2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClNO₃
MW: 185,57 g/mol
Bod tání: 69…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007204
CAS číslo: 6361-22-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
GC ≥97.5 %
NMR consistent with structure