Tisk…
ω-Bromo-2-methoxyacetophenone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Methoxyphenacyl bromide, α-Bromo-2-methoxyacetophenone, 2-Bromo-2'-methoxyacetophenone, 2-Bromo-1-(2-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(2-methoxyphenyl)ethan-1-one, Bromomethyl o-methoxyphenyl ketone
146270010 146270050 146270250
ACRO146270010EA 1190 CZK
ACRO146270010 ACRO146270050 ACRO146270250
ω-Bromo-2-methoxyacetophenone 98%
ω-Bromo-2-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Bod varu: 130 °C (1 mmHg)
Bod tání: 43…45 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000196
CAS číslo: 31949-21-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥97.5 %