Tisk…
Fluorid draselný 99.99% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
146000050 146000250
ACRO146000050EA 2990 CZK
ACRO146000050 ACRO146000250
Fluorid draselný 99.99% (trace metals basis)
Fluorid draselný
Vzorec: KF
MW: 58.1
Bod varu: 1505
Bod tání: 860
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011398
CAS číslo: 7789-23-3
UN: 1812
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07714
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Total trace metal impurities ≤100 ppm
GC ≥96.0 %