Tisk…
3-Methoxy-1-propanol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
137150100 137150500
ACRO137150100EA 2060 CZK
ACRO137150100 ACRO137150500
3-Methoxy-1-propanol 98%
3-Methoxy-1-propanol
Vzorec: C₄H₁₀O₂
Bod varu: 149…150 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,942 g/cm³
Bod vzplanutí: 38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039550
CAS číslo: 1589-49-7
UN: 1987
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +8° to +11° (20°C, 589 nm) (c=1,CH3OH)