Tisk…
2-Chloroquinoxaline 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
136190010 136190050
ACRO136190010EA 927 CZK
ACRO136190010 ACRO136190050
2-Chloroquinoxaline 97%
2-Chloroquinoxaline
Vzorec: C₈H₅ClN₂
Bod varu: 100 °C (1,4 mmHg)
Bod tání: 48…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043907
CAS číslo: 1448-87-9
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to grey to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 51 °C
HPLC ≥96.0 %