Tisk…
Uhlík aktivní, NORIT® SA 2
Dodavatel: Thermo Scientific
134370025 134372500 134370250
ACRO134370025EA 4750 CZK
ACRO134370025 ACRO134372500 ACRO134370250
Uhlík aktivní, NORIT® SA 2
Uhlík aktivní
Vzorec: C
Bod tání: 3652 °C
Hustota: 2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 7440-44-0
ADR: 4.2,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Black Powder
Loss on drying ≤10 %
Molasses number ≤390
GC ≥96.0 %