Tisk…
Uhlík aktivní, NORIT® A SUPRA
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
134342500 134340010
ACRO134342500EA 2440 CZK
ACRO134342500 ACRO134340010
Uhlík aktivní, NORIT® A SUPRA
Uhlík aktivní
Vzorec: C
Bod tání: 3652 °C
Hustota: 2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 7440-44-0
ADR: 4.2,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Black Powder
Loss on drying ≤15 %
Sulfated ash ≤5 %
Additional info fluorescent substances passes test
Acidity/alkalinity passes test
Copper (Cu) ≤25 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Zinc (Zn) ≤25 ppm
Acid soluble substances ≤3 %
Alcohol soluble substances ≤0.5 %