Tisk…

3-Aminoisoxazole 95%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

133530050 133530250
ACRO133530050EA 4050 CZK
ACRO133530050 ACRO133530250
3-Aminoisoxazole 95%
3-Aminoisoxazole
Vzorec: C₃H₄N₂O
MW: 84.08
Bod varu: 226…228 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.38 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038814
CAS číslo: 1750-42-1

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR