Stigmasterol 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
132760050
132760250
ACRO132760050EA
6730
CZK
ACRO132760050
ACRO132760250
Stigmasterol 95%
Stigmasterol
Vzorec:
C₂₉H₄₈O Bod tání: 161…170 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00003630 CAS číslo: 83-48-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 161 to 170 °C |
Loss on drying | ≤1 % |
GC | ≥94 % |
Specific optical rotation | -48° to -52° (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3) |