Tisk…
β-Sitosterol with ca. 10% campesterol, ca. 75% beta-sitosterol
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: α-Dihydrofucosterol, β-Sitosterol, 5-Stigmasten-3β-ol, 22,23-Dihydrostigmasterol, 24α-Ethylcholesterol
132720050 132721000 132725000
ACRO132720050EA 1240 CZK
ACRO132720050 ACRO132721000 ACRO132725000
β-Sitosterol with ca. 10% campesterol, ca. 75% beta-sitosterol
beta-Sitosterol
Vzorec: C₂₉H₅₀O
MW: 414,72 g/mol
Bod tání: 139…142 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003631
CAS číslo: 83-46-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3.5 %
GC ≤3.0 % (Others) Typical
Specific optical rotation -24° to -32° (20°C, 589 nm) (c=2, CHCl3)