Tisk…
2-Phenylpyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
130900250 130900050
ACRO130900250EA 5080 CZK
ACRO130900250 ACRO130900050
2-Phenylpyridine 97%
2-Phenylpyridine
Vzorec: C₁₁H₉N
Bod varu: 268…270 °C (760 mmHg)
Bod tání: 76 - 77 °C
Hustota: 1,086 g/cm³
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006280
CAS číslo: 1008-89-5
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6220 to 1.6260 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %