Tisk…
Nitro blue tetrazolium chloride monohydrate (NBT) 90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
128590010 128590050
ACRO128590010EA 7620 CZK
ACRO128590010 ACRO128590050
Nitro blue tetrazolium chloride monohydrate (NBT) 90%
Nitro blue tetrazolium chloride monohydrate (NBT)
Vzorec: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆·H₂O·CH₄O
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00150013
CAS číslo: 298-83-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥88 %