Tisk…
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
128430250 128431000
ACRO128430250EA 1430 CZK
ACRO128430250 ACRO128431000
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄ClNO₄S
Bod tání: 63…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007430
CAS číslo: 1694-92-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream to yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 70 °C
GC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥99.0 %
Specific optical rotation +53° to +59° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)