Tisk…
N-Methyl-3-pyrrolidinol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, 1-Methyl-3-pyrrolidinol
127620010 127620050
ACRO127620010EA 3310 CZK
ACRO127620010 ACRO127620050
N-Methyl-3-pyrrolidinol 97%
N-Methyl-3-pyrrolidinol
Vzorec: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Bod varu: 50…52 °C (1 mmHg)
Hustota: 0,921 g/cm³
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003176
CAS číslo: 13220-33-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to golden Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %