Tisk…
3-Methyl-2-pentanone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
127380050 127380250
ACRO127380050EA 1990 CZK
ACRO127380050 ACRO127380250
3-Methyl-2-pentanone 99%
3-Methyl-2-pentanone
Vzorec: C₆H₁₂O
Bod varu: 118 °C (758 mmHg)
Hustota: 0,81 g/cm³
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009336
CAS číslo: 565-61-7
UN: 1224
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 %