Tisk…
2-(Methylthio)aniline 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
127110050 127110250
ACRO127110050EA 1240 CZK
ACRO127110050 ACRO127110250
2-(Methylthio)aniline 97%
2-(Methylthio)aniline
Vzorec: C₇H₉NS
Bod varu: 234 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,111 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007708
CAS číslo: 2987-53-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Water ≤0.06 %