Tisk…

Methyl-5-chloro-5-oxovalerate 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

126540100 126540500
ACRO126540100EA 1920 CZK
ACRO126540100 ACRO126540500
Methyl-5-chloro-5-oxovalerate 98%
Methyl-5-chloro-5-oxovalerate
Vzorec: C₆H₉ClO₃
Bod varu: 110 °C (17 mmHg)
Hustota: 1,191 g/cm³
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000756
CAS číslo: 1501-26-4
UN: 3265
ADR: 8,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR