Tisk…
Methoxyacetonitrile 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
125660050 125660250 125661000
ACRO125660050EA 2310 CZK
ACRO125660050 ACRO125660250 ACRO125661000
Methoxyacetonitrile 98%
Methoxyacetonitrile
Vzorec: C₃H₅NO
Bod varu: 118…119 °C (731 mmHg)
Hustota: 0,95 g/cm³
Bod vzplanutí: 31 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001892
CAS číslo: 1738-36-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3800 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %