Tisk…
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide 90%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 2,2'-Thiodiethanethiol, 2-Mercaptoethyl Sulphide
125490100 125490500
ACRO125490100EA 2370 CZK
ACRO125490100 ACRO125490500
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide 90%
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide
Vzorec: C₄H₁₀S₃
MW: 154,30 g/mol
Bod varu: 135…136 °C (10 mmHg)
Bod tání: –11 °C
Hustota: 1,183 g/cm³
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004893
CAS číslo: 3570-55-6
UN: 3334
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5900 to 1.5980 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Non-volatile matter ≤0.001 %