Uhličitan sodný dekahydrát 99+% for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Soda
125020025
125025000
ACRO125020025EA
6440
CZK
ACRO125020025
ACRO125025000
Uhličitan sodný dekahydrát 99+% for biochemistry
Uhličitan sodný dekahydrát
Vzorec:
Na₂CO₃·10H₂O MW: 286.14 Bod tání: 34 °C Hustota: 1.46 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149178 CAS číslo: 6132-02-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystals |
Solubility | Clear colorless |
UV | (0.5 M in water) |
pH | (0.5 M in water) Approx. 12.0 |
Titration with HCl | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
PO4 and SiO2 (as SiO2) | ≤0.003 % |
Aluminium (Al) | ≤0.0005 % |
Arsenic (As) | ≤0.0002 % |
Calcium (Ca) | ≤0.002 % |
Copper (Cu) | ≤0.0005 % |
Iron (Fe) | ≤0.0002 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.0002 % |
Potassium (K) | ≤0.005 % |
Zinc (Zn) | ≤0.0005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Total sulfur (as SO4) | ≤0.003 % |
Total nitrogen (as N) | ≤0.0005 % |