Tisk…
Síran sodný dekahydrát, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
125010010 125010025 125010250 125012500
ACRO125010010EA 1680 CZK
ACRO125010010 ACRO125010025 ACRO125010250 ACRO125012500
Síran sodný dekahydrát, extra pure
Síran sodný dekahydrát
Vzorec: Na₂SO₄·10H₂O
Bod varu: 1429 °C (1013 hPa)
Bod tání: 884 °C
Hustota: 1,464 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149189
CAS číslo: 7727-73-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
pH 5.2 to 9.2 (5% solution)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %