Tisk…
Hydrogensíran sodný monohydrát 99% analysis_for
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Sodium bisulphate monohydrate
125000025 125000100 125005000
ACRO125000025EA 5080 CZK
ACRO125000025 ACRO125000100 ACRO125005000
Hydrogensíran sodný monohydrát 99% analysis_for
Hydrogensíran sodný monohydrát
Vzorec: NaHSO₄·H₂O
MW: 138.08
Bod tání: 58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149210
CAS číslo: 10034-88-5
Merck Index: 13,08658
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Adhering crystals
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.0005 %
Nitrate (NO3) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Silicate (as SiO2) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
NH4OH precipitate ≤0.005 %