1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,2',2'',2'''-(((Ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(2,1-phenylene))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, BAPTA
123310010
123310050
123311000
ACRO123310010EA
3900
CZK
ACRO123310010
ACRO123310050
ACRO123311000
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid 97%
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid
Vzorec:
C₂₂H₂₄N₂O₁₀ MW: 476,44 g/mol Bod tání: 177…179 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00036255 CAS číslo: 85233-19-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |