Tisk…
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
121560250 121560050
ACRO121560250EA 2050 CZK
ACRO121560250 ACRO121560050
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone 98%
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
Vzorec: C₆H₆O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006641
CAS číslo: 675-10-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 192 °C
HPLC ≥97.5 %
UV at 250 nm A: ≤0.01
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g
Gradient analysis :
Absorbance largest eluted peak ≤0.002 A.U.
Filtered to 0.2 micrometer Filtered