Tisk…
2-Hydrazinylpyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
120870010 120870050 120870250
ACRO120870010EA 1260 CZK
ACRO120870010 ACRO120870050 ACRO120870250
2-Hydrazinylpyridine 98%
2-Hydrazinylpyridine
Vzorec: C₅H₇N₃
Bod varu: 185 °C (140 mmHg)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006249
CAS číslo: 4930-98-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to orange-brown Crystals or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥97.5 %