Tisk…
1-Hexen 99%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
120750010 120751000
120750010.EA 4490 CZK
120750010. 120751000.
1-Hexen 99%, AcroSeal®
1-Hexene
Vzorec: C₆H₁₂
Bod varu: 62…65 °C (760 mmHg)
Bod tání: –140 °C
Hustota: 0,678 g/cm³
Bod vzplanutí: –26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009505
CAS číslo: 592-41-6
UN: 2370
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3867 to 1.3887 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %