Tisk…
Ethyl-2-cyclohexanoneacetate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: ethyl 2-(2-oxocyclohexyl)acetate, (+/-)-2-(ethoxycarbonylmethyl)cyclohexanone, (2-oxo-cyclohexyl)-acetic acid ethyl ester
118320050 118320250
ACRO118320050EA 1550 CZK
ACRO118320050 ACRO118320250
Ethyl-2-cyclohexanoneacetate 97%
Ethyl-2-cyclohexanoneacetate
Vzorec: C₁₀H₁₆O₃
MW: 184.24 g/mol
Hustota: 1.02 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001638
CAS číslo: 24731-17-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %