Tisk…
Elaidic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
117730010 117730050
ACRO117730010EA 1840 CZK
ACRO117730010 ACRO117730050
Elaidic acid 98%
Elaidic acid
Vzorec: C₁₈H₃₄O₂
Bod varu: 288 °C (100 mmHg)
Bod tání: 43…45 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00063954
CAS číslo: 112-79-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 44 °C
GC ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.2 ppm