Tisk…
Dithiooxamide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
117550050 117550250 117551000
ACRO117550050EA 2680 CZK
ACRO117550050 ACRO117550250 ACRO117551000
Dithiooxamide 98%
Dithiooxamide
Vzorec: C₂H₄N₂S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004941
CAS číslo: 79-40-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Sulfated ash ≤2 %
Elemental Analysis 19.5 to 20.5 % (C)
Barium (Ba) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.5 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute HCl)
Loss on ignition ≤2.0 %
Water-soluble substances ≤0.4 %