Tisk…
Dimethyl methylphosphonate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
116420050 116420250
ACRO116420050EA 927 CZK
ACRO116420050 ACRO116420250
Dimethyl methylphosphonate 97%
Dimethyl methylphosphonate
Vzorec: C₃H₉O₃P
Bod varu: 181 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,14 g/cm³
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008349
CAS číslo: 756-79-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %