Tisk…
4,4'-Diiodobiphenyl 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4,4'-Diiodo-1,1'-biphenyl
115120050 115120250 115121000
ACRO115120050EA 876 CZK
ACRO115120050 ACRO115120250 ACRO115121000
4,4'-Diiodobiphenyl 99%
4,4'-Diiodobiphenyl
Vzorec: C₁₂H₈I₂
Bod tání: 201…204 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001057
CAS číslo: 3001-15-8
UN: 3152
ADR: 9,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA
Acidity ≤0.2 mg KOH/g