Tisk…
Diethyl chloromalonate 90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Diethyl 2-chloromalonate
114230050 114230250
ACRO114230050EA 2780 CZK
ACRO114230050 ACRO114230250
Diethyl chloromalonate 90%
Diethyl chloromalonate
Vzorec: C₇H₁₁ClO₄
MW: 194.61
Bod tání: 221…222 °C
Hustota: 1.204 g/cm³
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009140
CAS číslo: 14064-10-9
UN: 3265
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to pale yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88.0 %
HPLC ≥94 %