2-Cyclohexen-1-ol 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Cyclohex-2-ene-1-ol, Cyclohex-2-enol
111230010
111230050
111230100
ACRO111230010EA
1980
CZK
ACRO111230010
ACRO111230050
ACRO111230100
2-Cyclohexen-1-ol 95%
2-Cyclohexen-1-ol
Vzorec:
C₆H₁₀O MW: 98,14 g/mol Bod varu: 164…166 °C (760 mmHg) Hustota: 0,984 g/cm³ Bod vzplanutí: 58 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001570 CAS číslo: 822-67-3 UN: 1987 ADR: 3,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...